4-Bromo-2,5-difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2072-1G
B2072-5G
TCIAB2072-1GEA
17
EUR
TCIAB2072-1G
TCIAB2072-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,5-difluoroanilina
Formula:
C₆H₄BrF₂N MW: 208,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD01861125 Núm. CAS: 112279-60-4 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |