4-Bromo-2,6-difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3220-1G B3220-25G B3220-5G
TCIAB3220-1GEA 30 EUR
TCIAB3220-1G TCIAB3220-25G TCIAB3220-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-difluoroanilina
Formula: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Número MDL: MFCD00013389
Núm. CAS: 67567-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf90c030763ec63bae3175aee15e71df9960dfd&vid=ebf90c030763ec63bae3175aee15e71df9960dfd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C