4-Bromo-3,5-difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3416-25G B3416-5G
TCIAB3416-25GEA 174 EUR
TCIAB3416-25G TCIAB3416-5G
4-Bromo-3,5-difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3,5-difluoroanilina
Formula: C₆H₄BrF₂N
Número MDL: MFCD00236593
Núm. CAS: 203302-95-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a3da37a854604934195684970537d15527febdd&vid=5a3da37a854604934195684970537d15527febdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C