4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 223 EUR
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de fusión: 9
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007841
Núm. CAS: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %