2-Amino-5-clorofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
A1958-25G A1958-5G
TCIAA1958-25GEA 67 EUR
TCIAA1958-25G TCIAA1958-5G
2-Amino-5-clorofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-clorofenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 155°C
Número MDL: MFCD02093863
Núm. CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&vid=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %