4-Cloro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cloro-2-metilanilina
A0704-25G A0704-500G A0704-100G
TCIAA0704-25GEA 39 EUR
TCIAA0704-25G TCIAA0704-500G TCIAA0704-100G
4-Cloro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 241°C
Pto. de fusión: 27,2 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007842
Núm. CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0c6e7f6cc985ac485c508a5eaea6d659bb8bfd4&vid=f0c6e7f6cc985ac485c508a5eaea6d659bb8bfd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %