4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1158-25G
A1158-5G
TCIAA1158-25GEA
151
EUR
TCIAA1158-25G
TCIAA1158-5G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |