2-Amino-5-fluorofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2300-1G A2300-5G
TCIAA2300-1GEA 46 EUR
TCIAA2300-1G TCIAA2300-5G
2-Amino-5-fluorofenol ≥97.0% (por GC)
2-Amino-5-fluorofenol
Formula: C₆H₆FNO
Número MDL: MFCD00671759
Núm. CAS: 53981-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b807a96d296878fe7b03e999f54b23f4b7852c3f&vid=b807a96d296878fe7b03e999f54b23f4b7852c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %