4-Fluoro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0398-25G F0398-5G
TCIAF0398-25GEA 69 EUR
TCIAF0398-25G TCIAF0398-5G
4-Fluoro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: 14 °C
Densidad: 1,1263 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00007832
Núm. CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&vid=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %