4-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-α-α,4-Tetrafluoro-m-toluidina
A1164-25G A1164-5G
TCIAA1164-25GEA 107 EUR
TCIAA1164-25G TCIAA1164-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007834
Núm. CAS: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&vid=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %