4-Fluoro-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-metilanilina
F0527-25G F0527-5G
TCIAF0527-25GEA 87 EUR
TCIAF0527-25G TCIAF0527-5G
4-Fluoro-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-m-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de fusión: 36
Densidad: 1.12
Número MDL: MFCD00025294
Núm. CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&vid=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C