4-Amino-3-nitrofenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
A1426-25G A1426-100G
TCIAA1426-25GEA 27 EUR
TCIAA1426-25G TCIAA1426-100G
4-Amino-3-nitrofenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Amino-3-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 149…152 °C
Número MDL: MFCD00066310
Núm. CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1106895bdd3abd7272b1bfc086c85f58939bbbd&vid=d1106895bdd3abd7272b1bfc086c85f58939bbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 154.0 deg-C