4-Aminofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0384-25G A0384-500G
TCIAA0384-25GEA 16 EUR
TCIAA0384-25G TCIAA0384-500G
4-Aminofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminofenol
Formula: H₂NC₆H₄OH
Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼186 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007869
Núm. CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8525646da658b17e890315cb1875669562bfe8c9&vid=8525646da658b17e890315cb1875669562bfe8c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot HCl (1+3) almost transparency