p-Anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metoxianilina, 4-Anísidina
A0487-25G A0487-500G
TCIAA0487-25GEA 16 EUR
TCIAA0487-25G TCIAA0487-500G
p-Anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
p-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 243
Pto. de inflamación: 122
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007864
Núm. CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393d9f8ec0028e6c9ab23a62598917453969b613&vid=393d9f8ec0028e6c9ab23a62598917453969b613&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity