p-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0300-25G T0300-500G
TCIAT0300-25GEA 16 EUR
TCIAT0300-25G TCIAT0300-500G
p-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
p-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 201 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43 °C
Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007906
Núm. CAS: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ce28aa2cfa53138b50e0a081f05fa5a9fdd79d8&vid=9ce28aa2cfa53138b50e0a081f05fa5a9fdd79d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in dilute HCl almost transparency