4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
A0805-1G
A0805-25G
A0805-5G
TCIAA0805-1GEA
16
EUR
TCIAA0805-1G
TCIAA0805-25G
TCIAA0805-5G
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ MW: 206.12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007365 Núm. CAS: 121-01-7 EINECS: 204-443-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...