4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0377-25G
A0377-5G
TCIAA0377-25GEA
167
EUR
TCIAA0377-25G
TCIAA0377-5G
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 129 °C Densidad: 1,752 g/cm³ (-123.15 °C) |
Número MDL:
MFCD00014717 Núm. CAS: 393-11-3 EINECS: 206-884-6 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |