5-Bromo-o-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3687-25G B3687-5G
TCIAB3687-25GEA 110 EUR
TCIAB3687-25G TCIAB3687-5G
5-Bromo-o-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-o-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00800678
Núm. CAS: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&vid=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %