1-Bromo-2,3,4-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1678-1G
T1678-5G
TCIAT1678-1GEA
18
EUR
TCIAT1678-1G
TCIAT1678-5G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenceno
Formula:
C₆H₂BrF₃ Pto. Ebullición: 60°C Pto. de inflamación: 62°C |
Número MDL:
MFCD00013248 Núm. CAS: 176317-02-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |