1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2970-1G B2970-5G
TCIAB2970-1GEA 18 EUR
TCIAB2970-1G TCIAB2970-5G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00012232
Núm. CAS: 133739-70-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05550599e4afb3906a4d8a0f6966d9ff25e72d1a&vid=05550599e4afb3906a4d8a0f6966d9ff25e72d1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %