4-Bromo-2,5-diclorofenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2822-25G B2822-500G
TCIAB2822-25GEA 19 EUR
TCIAB2822-25G TCIAB2822-500G
4-Bromo-2,5-diclorofenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,5-diclorofenol
Formula: C₆H₃BrCl₂O
MW: 241,9 g/mol
Pto. Ebullición: 187°C
Núm. CAS: 1940-42-7
EINECS: 217-719-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f15e15f69496aef975dbf5164f8fe72b975c2ea4&vid=f15e15f69496aef975dbf5164f8fe72b975c2ea4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR