4-Bromo-3,5-difluoroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3392-25G B3392-5G
TCIAB3392-25GEA 232 EUR
TCIAB3392-25G TCIAB3392-5G
4-Bromo-3,5-difluoroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3,5-difluoroanísol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Número MDL: MFCD00143268
Núm. CAS: 202865-61-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24b937d3c0de999a5bc375eba1f401d5fc2c6be&vid=e24b937d3c0de999a5bc375eba1f401d5fc2c6be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %