1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2147-25G
T2147-5G
TCIAT2147-25GEA
145
EUR
TCIAT2147-25G
TCIAT2147-5G
1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno
Formula:
C₇H₄BrF₃O Pto. de inflamación: 60°C |
Número MDL:
MFCD00040942 Núm. CAS: 64115-88-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |