1-Bromo-2-cloro-5-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
B3048-25G B3048-5G
TCIAB3048-25GEA 151 EUR
TCIAB3048-25G TCIAB3048-5G
1-Bromo-2-cloro-5-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-cloro-5-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Número MDL: MFCD00061120
Núm. CAS: 201849-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ec7ec7595e651064147c194ce287d865bb08034&vid=7ec7ec7595e651064147c194ce287d865bb08034&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %