4-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3783-25G B3783-5G
TCIAB3783-25GEA 170 EUR
TCIAB3783-25G TCIAB3783-5G
4-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042497
Núm. CAS: 40161-54-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d858b16e0bfb5797feba8836d9e9ad988a81b46&vid=3d858b16e0bfb5797feba8836d9e9ad988a81b46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %