4-Bromo-3-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3688-25G
B3688-5G
TCIAB3688-25GEA
338
EUR
TCIAB3688-25G
TCIAB3688-5G
4-Bromo-3-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3-fluorofenol
Formula:
C₆H₄BrFO Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD00051907 Núm. CAS: 121219-03-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |