4-Bromo-3-fluorotolueno ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
B1935-25G
B1935-5G
TCIAB1935-25GEA
86
EUR
TCIAB1935-25G
TCIAB1935-5G
4-Bromo-3-fluorotolueno ≥94.0% (por GC)
4-Bromo-3-fluorotolueno
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Pto. Ebullición: 191°C Pto. de inflamación: 35°C |
Número MDL:
MFCD00040940 Núm. CAS: 452-74-4 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |