3-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1421-25G
B1421-5G
TCIAB1421-25GEA
166
EUR
TCIAB1421-25G
TCIAB1421-5G
3-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula:
C₇H₃BrF₄ Pto. Ebullición: 60°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00040938 Núm. CAS: 68322-84-9 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |