2-Bromo-4,6-difluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
B3004-1G B3004-5G
TCIAB3004-1GEA 56 EUR
TCIAB3004-1G TCIAB3004-5G
2-Bromo-4,6-difluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4,6-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Pto. Ebullición: 53°C
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00070752
Núm. CAS: 98130-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6221ea412b68247aaf5e1b85a01c563ec815e3&vid=4f6221ea412b68247aaf5e1b85a01c563ec815e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %