5-Bromo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
B1792-25G B1792-5G
TCIAB1792-25GEA 44 EUR
TCIAB1792-25G TCIAB1792-5G
5-Bromo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000087
Núm. CAS: 556-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&vid=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %