Alcohol 3-bromobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1287-25G B1287-5G
TCIAB1287-25GEA 76 EUR
TCIAB1287-25G TCIAB1287-5G
Alcohol 3-bromobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3-bromobencílico
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 165°C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004629
Núm. CAS: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %