4-Bromo-2-clorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2068-25G B2068-5G
TCIAB2068-25GEA 49 EUR
TCIAB2068-25G TCIAB2068-5G
4-Bromo-2-clorotolueno ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00060651
Núm. CAS: 89794-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&vid=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %