2-Bromo-4-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
B3031-25G B3031-5G
TCIAB3031-25GEA 58 EUR
TCIAB3031-25G TCIAB3031-5G
2-Bromo-4-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Número MDL: MFCD00060650
Núm. CAS: 27139-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&vid=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %