3'-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: m-Bromoacetophenone
B0536-25G B0536-5G
TCIAB0536-25GEA 35 EUR
TCIAB0536-25G TCIAB0536-5G
3'-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 114°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000083
Núm. CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&vid=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %