4-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
B2946-5G B2946-25G
TCIAB2946-5GEA 29 EUR
TCIAB2946-5G TCIAB2946-25G
4-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Número MDL: MFCD01075254
Núm. CAS: 142808-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63fd10449ab2916122249d9bc91027c0ae7a978&vid=d63fd10449ab2916122249d9bc91027c0ae7a978&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %