4-Bromo-2-fluoroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1855-25G B1855-5G
TCIAB1855-25GEA 86 EUR
TCIAB1855-25G TCIAB1855-5G
4-Bromo-2-fluoroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00011710
Núm. CAS: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&vid=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %