3-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3106-25G B3106-5G
TCIAB3106-25GEA 108 EUR
TCIAB3106-25G TCIAB3106-5G
3-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Número MDL: MFCD00042498
Núm. CAS: 130723-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&vid=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %