2-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3397-25G B3397-5G
TCIAB3397-25GEA 196 EUR
TCIAB3397-25G TCIAB3397-5G
2-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD03094041
Núm. CAS: 351003-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53c7d1d3bb2802b82130be99e1c6d009fedaa045&vid=53c7d1d3bb2802b82130be99e1c6d009fedaa045&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %