2-Bromo-4-fluoroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1830-25G B1830-5G
TCIAB1830-25GEA 69 EUR
TCIAB1830-25G TCIAB1830-5G
2-Bromo-4-fluoroanísol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00012014
Núm. CAS: 452-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f0dfe5d474685e7bdf1646fa67ff5ed0e2f24e&vid=e9f0dfe5d474685e7bdf1646fa67ff5ed0e2f24e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %