Alcohol 4-bromobencílico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1372-25G
B1372-100G
TCIAB1372-25GEA
40
EUR
TCIAB1372-25G
TCIAB1372-100G
Alcohol 4-bromobencílico ≥99.0% (por GC)
Alcohol 4-bromobencílico
Formula:
C₇H₇BrO Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 77…78 °C |
Número MDL:
MFCD00004650 Núm. CAS: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |