2-Bromo-5-cloroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3646-25G B3646-5G
TCIAB3646-25GEA 102 EUR
TCIAB3646-25G TCIAB3646-5G
2-Bromo-5-cloroanísol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-cloroanísol
Formula: C₇H₆BrClO
Número MDL: MFCD03790889
Núm. CAS: 174913-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a45a64eff877bb86b2449a4b83deea4bc380a6&vid=17a45a64eff877bb86b2449a4b83deea4bc380a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %