5-Bromo-2-cloroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3001-1G B3001-5G
TCIAB3001-1GEA 17 EUR
TCIAB3001-1G TCIAB3001-5G
5-Bromo-2-cloroanísol ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloroanísol
Formula: C₇H₆BrClO
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00078659
Núm. CAS: 16817-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe9fb1949ae445829484a0f78cb1309c6bd53cee&vid=fe9fb1949ae445829484a0f78cb1309c6bd53cee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C