5-Bromo-2-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3002-5G B3002-25G
TCIAB3002-5GEA 23 EUR
TCIAB3002-5G TCIAB3002-25G
5-Bromo-2-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 93°C
Número MDL: MFCD00018503
Núm. CAS: 54932-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a1a755d77df5debb8b9e38b5ace6ce7bd3ea43&vid=03a1a755d77df5debb8b9e38b5ace6ce7bd3ea43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %