4'-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0537-25G B0537-500G
TCIAB0537-25GEA 16 EUR
TCIAB0537-25G TCIAB0537-500G
4'-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49…52 °C
Densidad: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000105
Núm. CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,01403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&vid=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C