2-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2800-25G B2800-5G
TCIAB2800-25GEA 144 EUR
TCIAB2800-25G TCIAB2800-5G
2-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00040937
Núm. CAS: 40161-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&vid=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %