5-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2872-25G B2872-5G
TCIAB2872-25GEA 102 EUR
TCIAB2872-25G TCIAB2872-5G
5-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 147°C
Número MDL: MFCD00042493
Núm. CAS: 393-37-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&vid=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR