Isocianato de 4-bromofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene
B0636-25G B0636-5G
TCIAB0636-25GEA 338 EUR
TCIAB0636-25G TCIAB0636-5G
Isocianato de 4-bromofenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 4-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Pto. Ebullición: 226
Pto. de fusión: 42
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002022
Núm. CAS: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,01430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C