Isotiocianato de 4-bromofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0526-25G I0526-5G
TCIAI0526-25GEA 555 EUR
TCIAI0526-25G TCIAI0526-5G
Isotiocianato de 4-bromofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 4-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNS
Pto. Ebullición: 142 - 144 °C (14 -rr)
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004808
Núm. CAS: 1985-12-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=985654f063832349cadcb644732b84588830df67&vid=985654f063832349cadcb644732b84588830df67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C