4-Bromo-3-metilanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
B1782-25G
B1782-250G
TCIAB1782-25GEA
63
EUR
TCIAB1782-25G
TCIAB1782-250G
4-Bromo-3-metilanísol ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-3-metilanísol
Formula:
C₈H₉BrO Pto. Ebullición: 135°C |
Número MDL:
MFCD00060687 Núm. CAS: 27060-75-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Freezing point | 12.0 to 16.0 deg-C |