4-Bromo-2-metilanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-methoxytoluene, 1-Bromo-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
B1910-5G
B1910-25G
TCIAB1910-5GEA
28
EUR
TCIAB1910-5G
TCIAB1910-25G
4-Bromo-2-metilanísol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-metilanísol
Formula:
C₈H₉BrO Pto. Ebullición: 124°C |
Número MDL:
MFCD01321139 Núm. CAS: 14804-31-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |